Merck
719552
Sigma-Aldrich
17β-エストラジオール-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
1,3,5-エストラトリエン-3,17β-ジオール-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C15H24O2
CAS番号:
分子量:
275.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C]1=[13CH]C=C(C2=[13CH]1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@H]4O)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
719552-5MG-PW:
719552-10MG:
719552-1MG:
719552-10MG-PW:
719552-VAR:
719552-5MG:
719552-1MG-PW:
719552-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)