Merck
719544
Sigma-Aldrich
エストロン-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3-オール-17-オン-13C3, 3-ヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン-17-オン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C15H22O2
CAS番号:
分子量:
273.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C]1=[13CH]C=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChI Key
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719544-10MG-PW:
719544-10MG:
719544-1MG:
719544-5MG:
719544-BULK:
719544-5MG-PW:
719544-1MG-PW:
719544-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria E Nilsson et al.
Endocrinology, 156(7), 2492-2502 (2015-04-10)
Accurate measurement of sex steroid concentrations in rodent serum is essential to evaluate mouse and rat models for sex steroid-related disorders. The aim of the present study was to develop a sensitive and specific gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
719544-5MG4061833239896
719544-10MG4061833239872
719544-1MG4061826688601