Merck
714615
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-フルオロベンジルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrFO
CAS番号:
分子量:
205.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-35 °C
官能基
bromo
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
InChI Key
BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
714615-5G:
714615-VAR:
714615-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)