アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
密度
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
isocyanate
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI Key
HHSIWJYERNCLKQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
487309-VAR:
487309-BULK:
487309-5G:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
487309-5G | 4061836827182 |