Merck
714372
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-(トリフルオロメチル)ピリミジン-5-カルボン酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClF3N2O2
CAS番号:
分子量:
240.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.468
密度
1.491 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ester
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c1-15-5(14)3-2-12-6(8)13-4(3)7(9,10)11/h2H,1H3
InChI Key
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
714372-VAR:
714372-1G:
714372-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)