Merck
720313
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ピリミジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClF3N2
CAS番号:
分子量:
182.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
48-52 °C
官能基
chloro
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI Key
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F - closed cup
引火点(℃)
71.1 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
720313-1G:
720313-VAR:
720313-250MG:
720313-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)