Merck
710261
Sigma-Aldrich
臭化2,6-ジフルオロフェニル亜鉛 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrF2Zn
分子量:
258.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solution
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
1.006 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1[Zn]Br
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
HMRQYGQBORHYKF-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710261-BULK:
710261-VAR:
710261-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)