Merck
680966
Sigma-Aldrich
2-プロピルブロモ亜鉛 溶液
0.5 M in THF
別名:
イソプロピルブロモ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHZnBr
CAS番号:
分子量:
188.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.963 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
IKQCKJSWVAERRG-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-プロピル亜鉛ブロミド溶液(THF中に0.5 M)は、有機ハロゲン化合物のニッケル触媒脱ハロゲン反応プロトコルにおいて、試薬として使用されています。
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です。
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
680966-50ML:4548173242415
680966-VAR:
680966-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nickel-catalyzed hydrodehalogenation of aryl halides
Weidauer Maik, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 729, 53-59 (2013)