Merck
533688
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)]ethyl]zinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9BrO2Zn
CAS番号:
分子量:
246.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.984 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]CCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-2-5-6-3-4-7-5;;/h5H,1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
MCHPKCUDPUMOJG-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
533688-VAR:
533688-BULK:
533688-50ML:4548173910253
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)