About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Br2S2
CAS番号:
分子量:
298.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
124-129 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
InChI Key
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
710164-BULK:
710164-VAR:
710164-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)