About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14BNO4
CAS番号:
分子量:
211.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
187-191 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCC2
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-11-5-8(12)14-10(7-3-2-4-7)15-9(13)6-11/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
FRGMPYGRMJGPAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
710040-5G:
710040-1G:
710040-BULK:
710040-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)