Merck
709638
Sigma-Aldrich
cis-ウロカン酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
cis-UCA-13C3, cis-3-(1H-イミダゾール-4-イル)-2-プロペン酸-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C3H6N2O2
CAS番号:
分子量:
141.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
226-228 °C
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-/i1+1,2+1,6+1
InChI Key
LOIYMIARKYCTBW-BOHCNZJRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709638-2MG:
709638-1MG-PW:
709638-1MG:
709638-BULK:
709638-5MG-PW:
709638-5MG:
709638-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)