安全性情報
709409
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-15N human
98 atom % 15N, recombinant, expressed in E. coli
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709409-VAR:
709409-5MG:
709409-10MG:
709409-5MG-PW:
709409-BULK:
709409-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
R635170-1EA
709409-5MG4061833637845