Merck
709263
Sigma-Aldrich
アメリン-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
4,6-ジアミノ-2-ヒドロキシ-1,3,5-トリアジン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H5N5O
CAS番号:
分子量:
130.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
N[13c]1n[13c](N)n[13c](O)n1
InChI
1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
MASBWURJQFFLOO-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709263-BULK:
709263-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)