Merck
708984
Sigma-Aldrich
アメリド-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
2-アミノ-1,3,5-トリアジン-4,6-ジオン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H4N4O2
CAS番号:
分子量:
131.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
320-330 °C (Sublimes)
質量シフト
M+3
保管温度
20-25°C
SMILES記法
N[13C]1=N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
YSKUZVBSHIWEFK-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
708984-VAR:
708984-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)