About This Item
化学式:
Zn3As2
CAS番号:
分子量:
346.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
pieces
mp
1015 °C
密度
5.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]=[As][Zn][As]=[Zn]
InChI
1S/2As.3Zn
InChI Key
RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
709247-1G:
709247-BULK:
709247-VAR:
709247-1G-PW:
709247-5G-PW:
709247-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)