Merck
709069
Sigma-Aldrich
ヘキサアミンコバルト(III)クロリド-d18
95 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Co(ND3)6]Cl3
CAS番号:
分子量:
285.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
分子量
284.68 by atom % calculation
mp
217 °C
質量シフト
M+18
SMILES記法
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3/i/hD18
InChI Key
JXBGZYGSWFSYFI-DLGCUCRUSA-K
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709069-VAR:
709069-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)