Merck
708909
Sigma-Aldrich
ジイソチオシアン酸1,4-ブタン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2S2
CAS番号:
分子量:
172.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
29-33 °C
官能基
amine
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
InChI Key
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708909-BULK:
708909-VAR:
708909-1G:
708909-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)