アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
不純物
≤1% water
mp
37 °C
37 °C
密度
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
70863-50G-F:4548173218632
70863-BULK-F:
70863-VAR-F:
70863-5G-F:4548173218649
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Task-Specific Ionic Liquids
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.