アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4
密度
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.BF4/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;2-1(3,4)5/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
VISYYHYJMCAKAF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
73261-BULK:
73261-5G:4548173179162
73261-VAR:
73261-50G:4548173179155
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
One of the most popular lipase for synthetic use is the Candida antarctica lipase (CALB). CALB catalyzes the enantioselective acylation of 1-phenylethylamine with 4-pentenoic acid