Merck
713104
Sigma-Aldrich
1-エチルピリジニウム テトラフルオロホウ酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10BF4N
CAS番号:
分子量:
194.97
Beilstein:
4048977
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
crystals
不純物
≤0.5% water
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C7H10N.BF4/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H,2H2,1H3;/q+1;-1
InChI Key
JAKIITPDQKZZMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Ethylpyridinium tetrafluoroborate [EPy][BF4} is an ionic liquid that can be used as:
  • A reaction medium in the Morita-Baylis-Hillman (MBH) reactions of acrylonitrile with 4-nitrobenzaldehyde to yield MBH adducts.
  • A solvent in the Diels-Alder reactions of isoprene with dienophiles.
  • A component of a binary mixture, which is employed in the solute-solvent interaction studies using vitamins like nicotinic acid and ascorbic acid.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
713104-5G:4548173299983
713104-BULK:
713104-VAR:
713104-50G:4548173299976
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyridinium ionic liquids-accelerated amine-catalyzed Morita-Baylis-Hillman reaction
Zhao S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 258(1-2), 251-256 (2006)
Diels-Alder reactions in pyridinium based ionic liquids
Xiao Y and Malhotra SV
Tetrahedron Letters, 45(45), 8339-8342 (2004)