Merck
70862
Sigma-Aldrich
4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸 ナトリウム塩 水和物
technical
別名:
1-ナフチルアミン-4-スルホン酸 ナトリウム塩, 4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム, ナフチオン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
245.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
3784871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
形状
crystals
不純物
~25% water
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate can be used:
  • To prepare 1-bromo-4-naphthalenesulfonic acid, applicable as a phosphorophore in the detection of peptides by capillary electrophoresis.
  • As a reactant to synthesize scandium complexes, applicable as artificial receptors in the removal of amphoteric α−amino acids from aqueous solutions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70862-BULK:
70862-VAR:
70862-1KG:
70862-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1