主要文書
8.41535
Sigma-Aldrich
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
for synthesis
別名:
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO3S
CAS番号:
分子量:
223.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-567-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
240-241 °C
密度
1.67 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(cc1)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI Key
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3