Merck
707201
Sigma-Aldrich
プロピオンアルデヒド-2,2,3,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
プロパナール-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CHO
分子量:
63.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
46-50 °C
密度
0.873 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI Key
NBBJYMSMWIIQGU-ZBJDZAJPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707201-BULK:
707201-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)