Merck
588113
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
2,2-Dideuteropropanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2CHO
CAS番号:
分子量:
60.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
-81 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[H]C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
InChI Key
NBBJYMSMWIIQGU-CBTSVUPCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588113-VAR:
588113-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)