Merck
705837
Sigma-Aldrich
ビタミンB5(-β-アラニン-13C6,15N2) カルシウム塩
≥98 atom %, ≥97% (CP)
別名:
パントテン酸カルシウム-13C6,15N2(-β-,アラニン-13C6,15N2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOCH2C(CH3)2CH(OH)CO15NH(13CH2)213CO2]2·Ca
分子量:
484.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
 13C
 15N
≥98 atom %
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white to off-white
質量シフト
M+8
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13C](=O)O[Ca]O[13C](=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
関連するカテゴリー
詳細
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt is also known as calcium pantothenate-[13C6, 15N2].
Vitamin B5 (a B vitamin), also known as pantothenic acid, is a water-soluble vitamin found in animal and plant products. Vitamin B5 deficiency causes dyslipidemia (abnormal levels of lipids in the blood) and dermatitis.
アプリケーション
Vitamin B5 (di-β-alanine-13C6,15N2) calcium salt can be used as an internal analytical standard to determine the concentration of vitamin B5 in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix using different testing applications.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
705837-10MG-PW:
705837-20MG:
705837-20MG-PW:
705837-10MG:
705837-BULK:
705837-VAR:
705837-5MG-PW:
705837-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pantothenic Acid (Vitamin B5) in Fortified Foods: Comparison of a Novel Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method and a Microbiological Assay (AOAC Official Method SM 992.07)
Andrieux P, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 95(1), 143-148 (2012)
McCord DE and Ray NB
VITAMIN B5, 6(2), 116-123 (2014)
Simultaneous detection of water-soluble vitamins using the High Performance Liquid Chromatography (HPLC)-a review
Abano EE and Dadzie RG
Croatian journal of food science and technology, 6(2), 116-123 (2014)