Merck
705187
Sigma-Aldrich
ピリドキサール-(メチル-d3) 塩酸塩
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
3-ヒドロキシ-5-(ヒドロキシメチル)-2-(メチル-d3)-4-ピリジンカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6D3NO3
分子量:
170.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white to off-white
mp
173 °C (dec.)
質量シフト
M+3
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
−20°C
SMILES記法
O=C([H])C1=C(CO)C=NC(C([2H])([2H])[2H])=C1O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,4,10,12H,3H2,1H3/i1D3
InChI Key
RADKZDMFGJYCBB-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Pyridoxal-methyl-d3, an isotope-labeled analog of pyridoxal, is a form of vitamin B6. Natural source of pyridoxal is green plants, and its deficiency potentially causes epilepsy and seizures in humans.
アプリケーション
Pyridoxal-(methyl-d3) or vitamin B6-(methyl-d3) can be used as an internal analytical standard to study dietary intake, bioavailability, identification and concentration of pyridoxal within the complex biological samples.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705187-BULK:
705187-1MG-PW:
705187-5MG:
705187-VAR:
705187-10MG:
705187-1MG:
705187-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ectonucleotidases and epilepsy
de Paula Cognato G and Bonan CD
Open Neuroscience Journal, 4(1), 44-52 (2010)
Xiang Nan Ren et al.
Biomedical and environmental sciences : BES, 28(10), 738-750 (2015-11-20)
To determine ten B-vitamins in human milk by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). The pretreated human milk samples were adequately separated and quantified within 11 min by UPLC-MS/MS with an Acquity UPLC HSS T3 column (2.1×100 mm, 1.8
Transport and metabolism of pyridoxine and pyridoxal in mice
SAKURAI T, et al.
Journal of nutritional science and vitaminology, 33(1), 11-19 (1987)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
705187-10MG
705187-1MG4061826751527
705187-5MG4061833239216