Merck
704377
Sigma-Aldrich
トリス(ヒドロキシメチル-13C)ニトロメタン
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
2-(ヒドロキシメチル-13C)-2-ニトロ-1,3-プロパンジオール, トリス-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO13CH2)3CNO2
CAS番号:
分子量:
154.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
NMR: suitable
mp
160 °C (dec.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
O[13CH2]C([13CH2]O)([13CH2]O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
OLQJQHSAWMFDJE-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)