Merck
703885
Sigma-Aldrich
オクタノイル-2,4,6,8-13C4コエンザイムAリチウム塩
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
オクタノイル-2,4,6,8-13C4コエンザイムAリチウム塩, カプリロイル-2,4,6,8-13C4コエンザイムAリチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2513C4H50N7O17P3S · xLi+
分子量:
897.70 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH3]
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;/q;3*+1/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;/m1.../s1/i1+1,5+1,7+1,9+1;;;
InChI Key
TUTBZLHSPWATJF-AENIDCCJSA-K
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
分子量および化学式は、遊離酸に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)