MABS1259
Anti-CYP51A1 Antibody, clone N6-P2H5*G8
clone N6-P2H5*G8, from mouse
別名:
Lanosterol 14-alpha demethylase, CYP51A1, CYPL1, CYPLI, Cytochrome P450 51A1, Cytochrome P450, family 51, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P450-14DM, Cytochrome P45014DM, Cytochrome P450L1, Cytochrome P450LI, LDM, Sterol 14-alpha demethylase
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N6-P2H5*G8, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP51A1(1595)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected increased CYP51A1 expression in formalin-fixed, paraffin-embedded primary colorectal cancer tissue than in normal colonic mucosa. Significantly reduced CYP51A1 expression was found in lymph node metastasis compared to Dukes C (stage 3) colorectal cancer (Swan, R., et al. (2016). Oncotarget. In press).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a target band in lysate from CYP51A1-transfected, but not from untransfected, cells (Swan, R., et al. (2016). Oncotarget. In press).
品質
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected CYP51A1 in 50 µg of human liver microsome lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1259:
試験成績書(COA)