同位体純度
≥99.5 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solution
含みます
0.03 % (v/v) TMS
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.05% water
water
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700428-10G:4548173297521
700428-1G:4548173297538
700428-BULK:
700428-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック