アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
128-133 °C
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(c(OP2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c(c1)C(C)(C)C)-c5cc(OC)cc(c5OP6Oc7ccccc7-c8ccccc8O6)C(C)(C)C
InChI
1S/C46H44O8P2/c1-45(2,3)37-27-29(47-7)25-35(43(37)53-55-49-39-21-13-9-17-31(39)32-18-10-14-22-40(32)50-55)36-26-30(48-8)28-38(46(4,5)6)44(36)54-56-51-41-23-15-11-19-33(41)34-20-12-16-24-42(34)52-56/h9-28H,1-8H3
InChI Key
WUFGFUAXCBPGOL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
699535-BULK:
699535-500MG:
699535-100MG:
699535-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)