安全性情報
699314
Sigma-Aldrich
Pd EnCat® polyTPP30
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
0.4 mmol/g Pd loading
関連するカテゴリー
法的情報
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
699314-BULK:
699314-VAR:
699314-10G:4548173299457
699314-1G:4548173299464
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)