About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9D9Cl2N2O
CAS番号:
分子量:
286.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
STJMRWALKKWQGH-GQALSZNTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
696927-BULK:
696927-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)