Merck
69493
Sigma-Aldrich
メチルトリフェニルメチルエーテル
≥97.0% (HPLC)
別名:
トリチルメチルエーテル, メチルトリチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3COCH3
CAS番号:
分子量:
274.36
Beilstein:
1914067
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
crystals
mp
81-83 °C
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
InChI Key
IRMNIXXVOOMKKP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69493-VAR:
69493-25G:
69493-5G:
69493-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)