Merck
692573
Sigma-Aldrich
ビス(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラキス[ビス(3,5-トリフルオロメチル)フェニル]ボラート
別名:
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium BARF, Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H36BF24Rh
CAS番号:
分子量:
1182.48
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
155-156 °C (D)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Rh+].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2.FC(F)(F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)[B-](c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.2C8H12.Rh/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h1-12H;2*1-2,7-8H,3-6H2;/q-1;;;+1/b;2*2-1-,8-7-;
InChI Key
HQQAEXNVAYMZON-AUUWQFPRSA-N
アプリケーション
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrakis[bis(3,5-trifluoromethyl)phenyl]borate can be used as a catalyst for various transformations, including hydrogenation, intramolecular C-H alkenylation, cycloaddition of enynes, and reductive coupling reactions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
692573-100MG:4548173923598
692573-VAR:
692573-500MG:4548173923604
692573-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intramolecular C- H Alkenylation of N-Alkynylindoles: Exo and Endo Selective Cyclization According to the Choice of Metal Catalyst
Shibata, T, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(11), 1849-1853 (2017)
Proline-Based P, O Ligand/Iridium Complexes as Highly Selective Catalysts: Asymmetric Hydrogenation of Trisubstituted Alkenes
Rageot D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 123(41), 9772-9775 (2011)
Intramolecular C- H Alkenylation of N-Alkynylindoles: Exo and Endo Selective Cyclization According to the Choice of Metal Catalyst
Shibata, T, et al.
advanced synthesis and catalysis, 359(11), 1849-1853 (2017)