Merck
688622
Sigma-Aldrich
(R,R)-2,2'-ビピロリジン L-酒石酸塩 三水和物
99%
別名:
(2R,2′R)-2,2′-Bipyrrolidine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
344.36
Beilstein:
5387053
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
フォーム
crystals
光学純度
ee: ≥99.5% (GC)
mp
117-118 °C (dec.) (lit.)
117-118 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
O.O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m11.../s1
InChI Key
XWLGYXKNZXAYBR-WIGUQUGVSA-N
アプリケーション
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine L-tartrate trihydrate can be used to prepare the ligand (+)-(2R,2′R)- 1,1′-bis(2-pyridylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine, which in turn can be used to synthesize its iron complexes applicable in C-N bond formation reaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
688622-1G:
688622-VAR:
688622-BULK:
688622-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)