Merck
742279
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
別名:
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidinyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2
CAS番号:
分子量:
140.23
Beilstein:
5376256
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
反応適合性
reagent type: ligand
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C8H16N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h7-10H,1-6H2
InChI Key
NQHVTVSAFRAXPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
742279-2G:
742279-BULK:
742279-500MG:
742279-VAR:
試験成績書(COA)