Merck
687421
Sigma-Aldrich
2,4-ジフルオロレソルシノール
95%
別名:
2,4-ジフルオロ-1,3-ジヒドロキシベンゼン, 2,4-ジフルオロベンゼン-1,3-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F2O2
CAS番号:
分子量:
146.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
57-88 °C
官能基
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(F)c(O)c1F
InChI
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-2-4(9)5(8)6(3)10/h1-2,9-10H
InChI Key
IBNBFQFUGXNAKU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
687421-VAR:
687421-BULK:
687421-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)