Merck
687073
Sigma-Aldrich
4′-(4-Chlorophenyl)-2, 2′:6′, 2″-terpyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H14ClN3
CAS番号:
分子量:
343.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
mp
168-172 °C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C21H14ClN3/c22-17-9-7-15(8-10-17)16-13-20(18-5-1-3-11-23-18)25-21(14-16)19-6-2-4-12-24-19/h1-14H
InChI Key
UPOMZZQMFGCHGB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Terpyridine ligands (building block) for making organometallic complexes used in solar cells.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
687073-5G:
687073-VAR:
687073-1G:
687073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Winter, A.; van den Berg, Antje M. J.; et al.
Synthesis, 17, 2873-2878 (2006)