About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7FN2
CAS番号:
分子量:
162.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
124-129 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI Key
QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687065-VAR:
687065-5G:
687065-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)