Merck
683914
Sigma-Aldrich
8-クロロ-2-メチルキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8ClN
CAS番号:
分子量:
177.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
64-68 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(11)10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI Key
VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683914-5G:
683914-1G:
683914-BULK:
683914-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)