詳細
UV: 381, 501, 535 nm (in CHCl3)
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder or crystals
色
red
mp
>300 °C
λmax
649 nm (PL)
軌道エネルギー
HOMO 5.3 eV
LUMO 3.2 eV
UV吸収
λ: 381 nm Amax
λ: 501 nm Amax
λ: 535 nm Amax
SMILES記法
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pt]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pt/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI Key
WAODGUVBNLMTSF-XTPDIVBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
It is used as a red triplet emitting material with high external quantum yields for OLEDs. PtOEP is used as a dopant in host materials like CBP and Alq3. Its red emission is near 650 nm depending on host material and processing conditions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925713-250MG:
925713-VAR:
925713-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
925713-250MG | 4065267739847 |