Merck
425540
Sigma-Aldrich
ホウ素サブフタロシアニンクロリド
Dye content ~85 %
別名:
クロロホウ素サブフタロシアニン, クロロ(サブフタロシアニナト)ホウ素, ホウ素(III)サブフタロシアニンクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H12BClN6
CAS番号:
分子量:
430.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
組成
Dye content, ~85%
mp
>360 °C (lit.)
λmax
565 nm
OPVデバイス性能
ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 2.54 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.4 V
  • Fill Factor (FF): 0.55
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.56 %
ITO/SubPc/F16CuPc/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 0.46 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.22 V
  • Fill Factor (FF): 0.21
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.02 %
ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 1.9 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.21 V
  • Fill Factor (FF): 0.31
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.13 %
SMILES記法
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6ccccc6c(nc2c7ccccc37)n15)c8ccccc48
InChI
1S/C24H12BClN6/c26-25-31-21-15-9-3-5-11-17(15)23(31)30-24-18-12-6-4-10-16(18)22(32(24)25)29-20-14-8-2-1-7-13(14)19(27-20)28-21/h1-12H/b28-19-,28-21-,29-20-,29-22-
InChI Key
IFJKCEPOUBWFFD-QJAIGJGMSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
425540-250MG:
425540-VAR:
425540-BULK:
425540-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper hexadecafluorophthalocyanine (F16CuPc) as an electron accepting material in bilayer small molecule organic photovoltaic cells
Yang, J. L.; et al.
Organic Electronics, 11, 1399?1402-1399?1402 (2010)