Merck
283649
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-テトラフェニル-21H,23H-ポルフィンバナジウム(IV)オキシド
別名:
オキソ[5,10,15,20-テトラフェニルポルフィナト(2-)]バナジウム, バナジル(IV) meso-テトラフェニルポルフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H28N4OV
CAS番号:
分子量:
679.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
λmax
423 nm
SMILES記法
O=[V]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.O.V/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChI Key
WDCQRRQLLCXEFB-YKKPBKTHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Thin films of VOTPP may be used in detecting methane gas.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
283649-2.5G:
283649-VAR:
283649-BULK:
283649-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thin films for microsensors
Yahaya M and Salleh MM et al.
Advanced Mat. null