Merck
686719
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7FO
CAS番号:
分子量:
138.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.525
密度
1.151 g/mL at 20 °C
官能基
aldehyde
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI Key
BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
686719-BULK:
686719-VAR:
686719-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)