Merck
685755
Sigma-Aldrich
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
114-126 °C
SMILES記法
Nc1cnc2ccccn12
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
InChI Key
RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
685755-250MG:
685755-VAR:
685755-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Annie S P Yang et al.
The EMBO journal, 40(6), e106583-e106583 (2021-01-19)
Plasmodium falciparum (Pf) is a major cause of human malaria and is transmitted by infected Anopheles mosquitoes. The initial asymptomatic infection is characterized by parasite invasion of hepatocytes, followed by massive replication generating schizonts with blood-infective merozoites. Hepatocytes can be