Merck
684155
Sigma-Aldrich
2,4,5-トリフルオロフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5F3O2
CAS番号:
分子量:
190.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
121-125 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-3-7(11)6(10)1-4(5)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13)
InChI Key
YSQLGGQUQDTBSL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684155-VAR:
684155-1G:
684155-5G:
684155-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)