Merck
455326
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS番号:
分子量:
208.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
104-108 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
455326-BULK:
455326-5G:
455326-VAR:
455326-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marco Schaudt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(3), 1225-1228 (2009-12-18)
The synthesis and SAR of two series of bradykinin B(1) receptor antagonists is described. The benzamide moiety proved to be a suitable replacement for the aryl ester functionality of biaryl based antagonists. In addition, it was found that semicarbazides can