Merck
264474
Sigma-Aldrich
2,4-ジフルオロフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
172.13
Beilstein:
3649727
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
115-118 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
InChI Key
QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics (F-PNA).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264474-VAR:
264474-BULK:
264474-5G:
264474-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics.
Shibata N, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 1605-1611 (2001)